ESD Labsit Hocker auf Rollen / Sitz aus Integralschaum schwarz / Alu-Fußkreuz poliert / Sitzhöhe 450-650 mm 1.) Komplett leitfähig gemäß ESD Norm DIN EN 61340-5-1 2.) Reinraum zertifiziert gemäß Klasse 3 nach Reinraum-Norm EN ISO 14644-1 1 * 1 ST
Lieferant: bimos
ESD Labsit Hocker auf Rollen / Sitz aus Integralschaum schwarz / Alu-Fußkreuz poliert / Sitzhöhe 450-650 mm 1.) Komplett leitfähig gemäß ESD Norm DIN EN 61340-5-1 2.) Reinraum zertifiziert gemäß Klasse 3 nach Reinraum-Norm EN ISO 14644-1 1 * 1 ST