Stuhl Basic, #9142-2571/811 - Reinraumklasse 1 nach US Federal Standard 209E - Gasfeder Sitz-Höhenverstellung von 470-610 mm - Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rücken- lehne mit ableitfähigem Kunstlederbezug - Die Kontakt-Rückenlehne passt sich in 1 * 1 ST
Lieferant: bimos