FUßSTÜTZE MIT GASFEDERHÖHENVERSTELLUNG VON 100-340 MM NEIGUNGSVERSTELLBARE FUßPLATTE VON 8°-25° RUTSCHHEMMENDE GUMMIAUFLAGE EPOXYD HARZBESCHICHTET SCHWARZ ELEKTRISCH LEITFÄHIG 1 * 1 ST
Lieferant: bimos
FUßSTÜTZE MIT GASFEDERHÖHENVERSTELLUNG VON 100-340 MM NEIGUNGSVERSTELLBARE FUßPLATTE VON 8°-25° RUTSCHHEMMENDE GUMMIAUFLAGE EPOXYD HARZBESCHICHTET SCHWARZ ELEKTRISCH LEITFÄHIG 1 * 1 ST