Laborstuhl neon, leicht zu reinigen, abwaschbar, polsterelement aus kunstleder, farbe blau, abwaschbar, pflegeleicht, gasfeder-sitzh öhenverstellung von 590-870 mm, schwarz beschichtet, mit sitz-stop-rollen, mit fussring 1 * 1 ST
Lieferant: bimos
Laborstuhl neon, leicht zu reinigen, abwaschbar, polsterelement aus kunstleder, farbe blau, abwaschbar, pflegeleicht, gasfeder-sitzh öhenverstellung von 590-870 mm, schwarz beschichtet, mit sitz-stop-rollen, mit fussring 1 * 1 ST