Laborstuhl neon, leicht zu reinigen, polsterelement aus superfabric, leicht wechselbar, farbe blau, sitztiefenverstellung, gasfeder- sitzhöhenverstellung von 590-870 mm, stabiles fusskreuz aus aluminium, mit sitz-stop-rollen, mit fussring 1 * 1 ST
Lieferant: bimos
Laborstuhl neon, leicht zu reinigen, polsterelement aus superfabric, leicht wechselbar, farbe blau, sitztiefenverstellung, gasfeder- sitzhöhenverstellung von 590-870 mm, stabiles fusskreuz aus aluminium, mit sitz-stop-rollen, mit fussring 1 * 1 ST