Blotting-Membranen
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
143039 143040 143042 143050 143052 143051 143053 143048 143056 143027 143016 143018 143030 143017 143049 143059 143020 143055 140163 143015 143025 160228 143019 143296 143012 2.519.075080-N 143036 143057 143273 143255 143252 143037 143038 143041 143043 143046 143047 143250 143269 143271 143287 2.519.075115-N 143246
512-6134EA 90.7 EUR
512-6134 512-6133 512-6132 512-6139 512-6138 512-6137 512-6136 512-6135 512-6144 512-6143 512-6142 512-6140 512-6145 514-1006 514-1000 514-1002 BINZ143020 514-1001 514-1003 514-1005 BINZ143025 BINZ160228 BINZ143019 BINZ143296 BINZ143012 BINZ2.519.075080-N BINZ143036 BINZ143057 BINZ143273 BINZ143255 BINZ143252 BINZ143037 BINZ143038 BINZ143041 BINZ143043 BINZ143046 BINZ143047 BINZ143250 BINZ143269 BINZ143271 BINZ143287 BINZ2.519.075115-N BINZ143246
Blotting-Membranen
Blotting-Papiere
Ahlstrom-Munksjö bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Baumwollpapieren mit hoher Absorptionsfähigkeit – ideal für chromatographische Analysen und Blotting-Verfahren mit Gelen (Southern, Northern und Western Blots). Ahlstrom-Munksjö stellt sowohl in Europa als auch in den USA saugfähige Papiere aus Baumwolllinters höchster Reinheit her. Diese Träger enthalten keinerlei Zusätze, sodass Kontaminationen während der Transferschritte vermieden werden.
  • Hohe Reinheit
  • Gleichmäßige Absorption
  • Hohe Konsistenz innerhalb und zwischen den Chargen
  • Breites
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Sorte BF 2 1600 BF 3 BF 4
Environmentally Preferable
Gewicht 195 g/m² 250 g/m² 330 g/m² 550 g/m²
Stärke 0,35 mm 0,48 mm 0,75 mm 1,39 mm
Saughöhe 65 mm/10 min; 100 mm/30 min 70 mm/10 min; 110 mm/30 min 130 mm/10 min; 200 mm/30 min 160 mm/10 min; 220 mm/30 min