Quantitative Filterpapiere, gehärtete, aschefreie Sorten, Sorte 391, Whatman™
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
3.104.300 3.104.006 3.104.012 3.104.042 3.104.042-5 3.104.400 3.104.500
BINZ3.104.300EA 189 EUR
BINZ3.104.300 BINZ3.104.006 BINZ3.104.012 BINZ3.104.042 BINZ3.104.042-5 BINZ3.104.400 BINZ3.104.500
Quantitative Filterpapiere, gehärtete, aschefreie Sorten, Sorte 391, Whatman™
Filter Filterpapiere Quantitatives Filterpapier
Diese quantitativen, aschefreien, gehärteten Filterpapiere werden für Anwendungen empfohlen, bei denen eine hohe Reinheit für die quantitative Analyse erforderlich ist.
  • Der Aschegehalt beträgt weniger als 0,01 %
  • Säuregewaschen, um Verunreinigungen zu entfernen
Die Filterpapiere der Güteklasse 392 filtern sehr langsam und haben eine dichte Fasermatrix. Diese quantitativen Filterpapiere werden aus reiner Zellulose mit Alpha-Zellulose hergestellt.
Sie werden bei Anwendungen mit feinkörnigen Niederschlägen wie Bariumsulfat, Metazinnsäure und Kupferoxid verwendet.