Quantitative Filterpapiere, gehärtete, aschefreie Sorten, Sorte 392, Whatman™
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
3.105.012 3.105.021 3.105.024 3.105.030 3.105.032 3.105.042 3.105.042-5 3.105.450
BINZ3.105.012EA 16.5 EUR
BINZ3.105.012 BINZ3.105.021 BINZ3.105.024 BINZ3.105.030 BINZ3.105.032 BINZ3.105.042 BINZ3.105.042-5 BINZ3.105.450
Quantitative Filterpapiere, gehärtete, aschefreie Sorten, Sorte 392, Whatman™
Filter Filterpapiere Quantitatives Filterpapier
Diese quantitativen, aschefreien, gehärteten Filterpapiere werden für Anwendungen empfohlen, bei denen eine hohe Reinheit für die quantitative Analyse erforderlich ist.
  • Der Aschegehalt beträgt weniger als 0,01 %
  • Säuregewaschen, um Verunreinigungen zu entfernen
Die Filterpapiere der Güteklasse 392 filtern mittel- bis langsam und haben eine dichte Fasermatrix. Diese quantitativen Filterpapiere werden aus reiner Zellulose mit Alpha-Zellulose hergestellt.
Sie werden für Anwendungen wie die schnelle Filtration feiner Niederschläge wie Calciumoxalat, Magnesiumammoniumphosphat und gröbere Formen von Bariumsulfat verwendet.