Glasmikrofaserfilter für die Luftpartikelüberwachung, Sorten MGR und MG 10
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
410336 410337 410350 410354 410357 410335 410315 410318 410319 410320 410321 410324 410325 410326 410327 410328 410329 410330 410331 410334 410338 410340 410341 410343 410349 410351 410352 410353 410355 410356
BINZ410336EA 144 EUR
BINZ410336 BINZ410337 BINZ410350 BINZ410354 BINZ410357 BINZ410335 BINZ410315 BINZ410318 BINZ410319 BINZ410320 BINZ410321 BINZ410324 BINZ410325 BINZ410326 BINZ410327 BINZ410328 BINZ410329 BINZ410330 BINZ410331 BINZ410334 BINZ410338 BINZ410340 BINZ410341 BINZ410343 BINZ410349 BINZ410351 BINZ410352 BINZ410353 BINZ410355 BINZ410356
Glasmikrofaserfilter für die Luftpartikelüberwachung, Sorten MGR und MG 10
Filter Glasfaserfilter
Diese Filter der Sorten MGR und MG 10 sind hydrophobe Mikroglasfaserfilter mit Bindemittel. Sie eignen sich für den Einsatz, wenn eine geringe Affinität zu Wasser und Feuchtigkeit erforderlich ist. Diese qualitativ hochwertigen Materialien wurden für die speziellen Anforderungen von Analysen für die Luftüberwachung entwickelt.
  • Luftprobenahme für die Sammlung atmosphärischer Partikel und Aerosole
  • Partikelfiltration von Gasen
  • Luftfiltermedien
  • Stark wasserabweisend und hohe Reiß- und Bruchfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dicke
MGR ist ein sehr dünnes,More Product Information