Echtzeit-PCR-Nachweistestkits, SUPREME
Lieferant: BIOPREMIER
SFS-0059 SFS-0006 SFS-0007 SFS-0008 SFS-0009 SFS-0010 SFS-0011 SFS-0012 SFS-0013 SFS-SP0006 SFS-SP0007 SFS-SP0008 SFS-SP0009 SFS-SP0010 SFS-SP0011 SFS-SP0012 SFS-SP0013 SFS-056 SFS-057 SFS-058 SFS-SP056 SFS-SP057 SFS-SP058 SFS-SP0059 SFS-0066 SFS-SP0066 SFS-0067 SFS-SP0067
BIOPSFS-0059EA 673 EUR
BIOPSFS-0059 BIOPSFS-0006 BIOPSFS-0007 BIOPSFS-0008 BIOPSFS-0009 BIOPSFS-0010 BIOPSFS-0011 BIOPSFS-0012 BIOPSFS-0013 BIOPSFS-SP0006 BIOPSFS-SP0007 BIOPSFS-SP0008 BIOPSFS-SP0009 BIOPSFS-SP0010 BIOPSFS-SP0011 BIOPSFS-SP0012 BIOPSFS-SP0013 BIOPSFS-056 BIOPSFS-057 BIOPSFS-058 BIOPSFS-SP056 BIOPSFS-SP057 BIOPSFS-SP058 BIOPSFS-SP0059 BIOPSFS-0066 BIOPSFS-SP0066 BIOPSFS-0067 BIOPSFS-SP0067
Echtzeit-PCR-Nachweistestkits, SUPREME
Mikrobiologische Testsysteme PCR-Tests
SUPREME Echtzeit-Nachweis verwendet Echtzeit-PCR zum Nachweis von DNA im mitochondrialen Genom in einem einfachen, zuverlässigen und schnellen Verfahren. Der Assay basiert auf 5' Nuklease Echtzeit-PCR-Reaktionen zur Amplifizierung einer einzigartigen genomischen Sequenz im Ziel.
  • Amplifikation und Nachweis von DNA
  • Echtzeit-PCR mit schneller Hot-Start-Taq-DNA-Polymerase
  • Interne Kontrolle zum Ausschluss falsch-negativer Ergebnisse
  • Optimiert für den Umgang mit PCR-Inhibitoren, enthält UDG-Enzym
  • Höhere Stabilität, Enzyme in separaten Röhrchen
  • PCR-Plattformen: läuft auf allen etablierten Standard-Echtzeit-PCR-Plattformen
  • Harmonisierte thermische Profile für den gleichzeitigen Betrieb mit anderen SUPREME BIOPREMIER-Kits
  • Kanalziel: FAM, Kanal-IC: ROX
  • Verfügbare Formate: Kits mit 100 oder 10 Reaktionen
Unsere sorgfältig entwickelten Primer und Proben gewährleisten höchste Sensitivität und Spezifität. Das Kit besteht aus einem Testmix zum Nachweis des Ziels sowie einer positiven Kontrolle und einer internen Kontrolle (IC). Um PCR-Kreuzkontaminationen zu minimieren, enthält das Kit dUTP und Uracil-N-Glycosylase (UDG). Vergleichende Quantifizierungsanalyse von DNA in Lebensmittel- und Futtermitteln zur Schätzung des Prozentsatzes der gefälschten Produkte.