Bismut(III)nitrat Pentahydrat

Lieferant: BIONET RESEARCH
Achtung

Synonyme: Bismuttrinitrat Pentahydrat

000710-0250
BIOT000710-0250EA 0 EUR
BIOT000710-0250
Bismut(III)nitrat Pentahydrat
Bismut(III)nitrat Pentahydrat
Formel: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Molecular Weight: 485,07 g/mol
Siedepunkt: 75…80 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30 °C
Dichte: 2,736 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149157
CAS-Nummer: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR