Gadolinium(III)fluorid
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
Gadoliniumtrifluorid
003805-0010
BIOT003805-0010EA
0
EUR
BIOT003805-0010
Gadolinium(III)fluorid
Gadolinium(III)fluorid
Formel:
F₃Gd Molecular Weight: 214,25 g/mol Schmelzpunkt: 1231 °C |
MDL:
MFCD00016113 CAS-Nummer: 13765-26-9 EINECS: 237-369-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III |