Lutetiumtrifluorid
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
Lutetium(III)fluorid
004858-0005
BIOT004858-0005EA
0
EUR
BIOT004858-0005
Lutetiumtrifluorid
Lutetiumtrifluorid
Formel:
LuF₃ Molecular Weight: 231.96 g/mol Siedepunkt: 2200 Schmelzpunkt: 1182 Dichte: 8.29 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00016191 CAS-Nummer: 13760-81-1 EINECS: 237-355-8 UN: 3288 ADR: 6.1 III |