Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Lieferant: BIONET RESEARCH
005546-1000
BIOT005546-1000EA
0
EUR
BIOT005546-1000
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formel:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O |
MDL:
MFCD00131613 CAS-Nummer: 308080-99-1 |