Kaliumfluorid

Lieferant: BIONET RESEARCH
Gefahr

006468-0250
BIOT006468-0250EA 0 EUR
BIOT006468-0250
Kaliumfluorid
Potassium fluoride
Formel: KF
Molecular Weight: 58.1 g/mol
Siedepunkt: 1505
Schmelzpunkt: 860
Dichte: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011398
CAS-Nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR