Praseodymtrifluorid
Lieferant: BIONET RESEARCH
006553-0050
BIOT006553-0050EA
0
EUR
BIOT006553-0050
Praseodymtrifluorid
Praseodymtrifluorid
Formel:
F₃Pr Molecular Weight: 197,9 g/mol Schmelzpunkt: 1395 °C Dichte: 6,3 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00016287 CAS-Nummer: 13709-46-1 EINECS: 237-254-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III |