Siliciumnitrid
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
Silicon(IV) nitride
006960-0500
BIOT006960-0500EA
0
EUR
BIOT006960-0500
Siliciumnitrid
Siliciumnitrid
Formel:
N₄Si₃ Molecular Weight: 140.28 g/mol |
MDL:
MFCD00011230 CAS-Nummer: 12033-89-5 EINECS: 234-796-8 |