Yttrium(III)fluorid
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme: Yttriumtrifluorid
008323-0050
BIOT008323-0050EA 0 EUR
BIOT008323-0050
Yttrium(III)fluorid
Yttrium(III)fluorid
Formel: F₃Y
Molecular Weight: 145,9 g/mol
Siedepunkt: 2227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1387 °C
Dichte: 4,01 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00049714
CAS-Nummer: 13709-49-4
EINECS: 237-257-5
UN: 3288
ADR: 6.1,III