Yttrium(III)nitrat Hydrat
Lieferant: BIONET RESEARCH
|
Gefahr
|
Synonyme:
Yttrium trinitrate hydrate
008326-50G
BIOT008326-50GEA
0
EUR
BIOT008326-50G
Yttrium(III)nitrat Hydrat
Yttrium(III)nitrat Hydrat
Formel:
N₃O₉Y·H₂O Molecular Weight: 274,92 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD00011469 CAS-Nummer: 140191-40-8 EINECS: 233-802-6 UN: 1477 ADR: 5.1,III |