3-Amino-4-chlor-1H-indazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
4-Chloro-1H-indazol-3-amine
10Y-0704.1
10Y-0704.500
10Y-0704.10
10Y-0704.5
BIOT10Y-0704.1EA
0
EUR
BIOT10Y-0704.1
BIOT10Y-0704.500
BIOT10Y-0704.10
BIOT10Y-0704.5
3-Amino-4-chlor-1H-indazol
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Formel:
C₇H₆ClN₃ |
MDL:
MFCD00663139 CAS-Nummer: 20925-60-4 |