Methyl-4-amino-2-methoxybenzoat
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
4-Amino-2-methoxybenzoesäuremethylester
11P-667.500
BIOT11P-667.500EA
0
EUR
BIOT11P-667.500
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoat
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molecular Weight: 181,19 g/mol |
MDL:
MFCD00017202 CAS-Nummer: 27492-84-8 EINECS: 248-494-9 |