6-Morpholino-3-pyridinamin
Lieferant: BIONET RESEARCH
11R-0626.500
11R-0626.1
11R-0626.5
BIOT11R-0626.500EA
0
EUR
BIOT11R-0626.500
BIOT11R-0626.1
BIOT11R-0626.5
6-Morpholino-3-pyridinamin
6-Morpholino-3-pyridinamin
Formel:
C₉H₁₃N₃O |
MDL:
MFCD00119562 CAS-Nummer: 52023-68-4 EINECS: 257-613-3 |