2-(4-Chlorphenyl)-4-thiazolcarbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
12F-339S.500
12F-339S.1
12F-339S.5
12F-339S.10
BIOT12F-339S.500EA
0
EUR
BIOT12F-339S.500
BIOT12F-339S.1
BIOT12F-339S.5
BIOT12F-339S.10
2-(4-Chlorphenyl)-4-thiazolcarbonsäure
2-(4-Chlorophenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆NO₂ClS |
MDL:
MFCD00142032 CAS-Nummer: 17228-98-7 |