ω-Brom-3-cyanacetophenon
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
3-Cyanphenacylbromid, α-Brom-3-cyanacetophenon, 2-Brom-3'-cyanacetophenon, 3-(Bromacetyl)benzonitril, Brommethyl-m-cyanphenylketon
12X-0924.500
12X-0924.1
12X-0924.10
12X-0924.5
BIOT12X-0924.500EA
0
EUR
BIOT12X-0924.500
BIOT12X-0924.1
BIOT12X-0924.10
BIOT12X-0924.5
ω-Brom-3-cyanacetophenon
ω-Brom-3-cyanacetophenon
Formel:
C₉H₆BrNO |
MDL:
MFCD00833267 CAS-Nummer: 50916-55-7 |