ω-Brom-2-chloracetophenon
Lieferant: BIONET RESEARCH
1Y-0714.1
1Y-0714.10
1Y-0714.500
1Y-0714.5
BIOT1Y-0714.1EA
0
EUR
BIOT1Y-0714.1
BIOT1Y-0714.10
BIOT1Y-0714.500
BIOT1Y-0714.5
ω-Brom-2-chloracetophenon
ω-Brom-2-chloracetophenon
Formel:
C₈H₆BrClO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00832993 CAS-Nummer: 5000-66-8 UN: 1760 ADR: 8,II |