2-Amino-5-(4-fluorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
Lieferant: BIONET RESEARCH
1Y-0931.1
1Y-0931.10
1Y-0931.5
1Y-0931.500
BIOT1Y-0931.1EA
0
EUR
BIOT1Y-0931.1
BIOT1Y-0931.10
BIOT1Y-0931.5
BIOT1Y-0931.500
2-Amino-5-(4-fluorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
2-Amino-5-(4-fluorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
Formel:
C₁₀H₉FN₄OS |
MDL:
MFCD06200939 CAS-Nummer: 886361-58-6 |