1-((4-Fluorphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
4R-1333.500
4R-1333.1
4R-1333.5
4R-1333.10
BIOT4R-1333.500EA
0
EUR
BIOT4R-1333.500
BIOT4R-1333.1
BIOT4R-1333.5
BIOT4R-1333.10
1-((4-Fluorphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
1-((4-Fluorphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
Formel:
C₁₂H₁₄FNO₄S |
MDL:
MFCD02331439 CAS-Nummer: 326907-70-4 |