4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorbenzolchlorid
Lieferant: BIONET RESEARCH
5E-042.500
5E-042.1
5E-042.5
5E-042.10
BIOT5E-042.500EA
0
EUR
BIOT5E-042.500
BIOT5E-042.1
BIOT5E-042.5
BIOT5E-042.10
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorbenzolchlorid
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorbenzolchlorid
Formel:
C₇H₈Cl₃NO |
MDL:
MFCD01114587 CAS-Nummer: 15256-10-7 |