3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
6R-0615.500
6R-0615.1
6R-0615.5
BIOT6R-0615.500EA
0
EUR
BIOT6R-0615.500
BIOT6R-0615.1
BIOT6R-0615.5
3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ |
MDL:
MFCD00181811 CAS-Nummer: 325-89-3 |