2-Chlor-4-fluor-5-nitroanisol
Lieferant: BIONET RESEARCH
7T-0245.500
7T-0245.1
7T-0245.5
7T-0245.10
BIOT7T-0245.500EA
0
EUR
BIOT7T-0245.500
BIOT7T-0245.1
BIOT7T-0245.5
BIOT7T-0245.10
2-Chlor-4-fluor-5-nitroanisol
2-Chlor-4-fluor-5-nitroanisol
Formel:
C₇H₅ClFNO₃ |
MDL:
MFCD03425810 CAS-Nummer: 84478-76-2 |