6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH
7X-0892.500
7X-0892.1
7X-0892.5
7X-0892.10
BIOT7X-0892.500EA
0
EUR
BIOT7X-0892.500
BIOT7X-0892.1
BIOT7X-0892.5
BIOT7X-0892.10
6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin
6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₅ClN₂ |
MDL:
MFCD05663807 CAS-Nummer: 6188-25-6 |