Hafniumdioxid

Lieferant: BIONET RESEARCH

902036-0050
BIOT902036-0050EA 0 EUR
BIOT902036-0050
Hafniumdioxid
Hafniumdioxid
Formel: HfO₂
Molecular Weight: 210.49 g/mol
Siedepunkt: 5400
Schmelzpunkt: 2812
Dichte: 9.68 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003565
CAS-Nummer: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,04727

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR