Lanthan(III)fluorid
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme: Lanthanum trifluoride
902405-0100
BIOT902405-0100EA 0 EUR
BIOT902405-0100
Lanthan(III)fluorid
Lanthan(III)fluorid
Formel: F₃La
Molecular Weight: 195,9 g/mol
Siedepunkt: ∼2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1491,85…1507.85 °C
Dichte: 5,936 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011073
CAS-Nummer: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
UN: 3288
ADR: 6.1,III