3-(Boc-amino)-3-(4-methoxyphenyl)propionsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
9R-0657.500
9R-0657.1
BIOT9R-0657.500EA
0
EUR
BIOT9R-0657.500
BIOT9R-0657.1
3-(Boc-amino)-3-(4-methoxyphenyl)propionsäure
3-(Boc-amino)-3-(4-methoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₅H₂₁NO₄ |
MDL:
MFCD02090694 CAS-Nummer: 96363-20-1 |