6-Chlor-4-nitro-o-toluidin
Lieferant: BIONET RESEARCH
Gefahr
Synonyme: 2-Chlor-6-methyl-4-nitroanilin, 2-Amino-3-chlor-5-nitrotoluol, 6-Chlor-2-methyl-4-nitroanilin
9T-0036.500 9T-0036.1 9T-0036.5 9T-0036.10
BIOT9T-0036.500EA 0 EUR
BIOT9T-0036.500 BIOT9T-0036.1 BIOT9T-0036.5 BIOT9T-0036.10
6-Chlor-4-nitro-o-toluidin
6-Chlor-4-nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 172,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01313703
CAS-Nummer: 69951-02-6
UN: 2237
ADR: 6.1,III