3-Fluor-4-nitrobenzaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
FA-0630.10
BIOTFA-0630.10EA
0
EUR
BIOTFA-0630.10
3-Fluor-4-nitrobenzaldehyd
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄NO₃F Molecular Weight: 169.1100 g/mol |
MDL:
MFCD00968940 CAS-Nummer: 160538-51-2 |