4-Amino-3-fluorbenzylalkohol
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
(4-Amino-3-fluorophenyl)methanol
FA-0632.1
BIOTFA-0632.1EA
0
EUR
BIOTFA-0632.1
4-Amino-3-fluorbenzylalkohol
4-Amino-3-fluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₈FNO Molecular Weight: 141,1429 g/mol |
MDL:
MFCD03094241 CAS-Nummer: 146019-45-6 |