Dimethylsulfoxid, anhydrous
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme:
Methylsulfinylmethan, DMSO
BKC-17
BKC-17EA
188
EUR
BKC-17
Dimethylsulfoxid, anhydrous
Dimethylsulfoxid
Anydrous DMSO [Dimethyl sulfoxide (CH3)2SO] is offered for the solubilization of the water insoluble cross-linkers and modification reagents.
Formel:
(CH₃)₂SO Molecular Weight: 78.14 g/mol Siedepunkt: 189 Schmelzpunkt: 18 °C Dichte: 1.101 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 87 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002089 CAS-Nummer: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |