2,5-Dihydroxy-1,4-dioxane Gemisch von Stereoisomeren 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Dioxane-2,5-diol
BD132241
BLDPBD132241EA
0
EUR
BLDPBD132241
2,5-Dihydroxy-1,4-dioxane Gemisch von Stereoisomeren 95%
2,5-Dihydroxy-1,4-dioxane
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₄H₈O₄ Molecular Weight: 120,11 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00012133 CAS-Nummer: 23147-58-2 |