Kamm, Minigel/-Twin 10-zähnig, 1mm , (60µl Taschen) für großes Volumen und hohe Proteinkonzentration, längere Zähne 1 * 1 Pack.
Lieferant: BIOMETRA
Kamm, Minigel/-Twin 10-zähnig, 1mm , (60µl Taschen) für großes Volumen und hohe Proteinkonzentration, längere Zähne 1 * 1 Pack.