Farbmodul 4 für die Analytik Jena Real-Time Thermocycler Produktfamilie. - Excitation: 560 15 nm - Emission: 610 15 nm - Excitation und Emission der Fluoreszenzfarbstoffe: ROXTM, TexasRed, Cy3.5 1 * 1 ST
Lieferant: BIOMETRA
Farbmodul 4 für die Analytik Jena Real-Time Thermocycler Produktfamilie. - Excitation: 560 15 nm - Emission: 610 15 nm - Excitation und Emission der Fluoreszenzfarbstoffe: ROXTM, TexasRed, Cy3.5 1 * 1 ST