Farbmodul 1 für qTOWER iris Serie Protein 1 (SyproOrange) Beschreibung Farbmodul Protein 1 für die Analytik Jena Real-Time Thermocycler Produktfamilie. - Excitation: 465 ± 15 nm - Emission: 585 ± 15 nm - Excitation und Emission der Fluoreszenzfarbsto 1 * 1 ST
Lieferant: BIOMETRA
Farbmodul 1 für qTOWER iris Serie Protein 1 (SyproOrange) Beschreibung Farbmodul Protein 1 für die Analytik Jena Real-Time Thermocycler Produktfamilie. - Excitation: 465 ± 15 nm - Emission: 585 ± 15 nm - Excitation und Emission der Fluoreszenzfarbsto 1 * 1 ST