Farbmodul 2 für qTOWER iris Serie (JOE, HEX, VIC, YakimaYellow) Beschreibung Farbmodul 2 für die Analytik Jena Real-Time Thermocycler qTOWERiris Serie. - Excitation: 520 10 nm - Emission: 560 15 nm - Excitation und Emission der Fluoreszenzfar 1 * 1 ST
Lieferant: BIOMETRA
Farbmodul 2 für qTOWER iris Serie (JOE, HEX, VIC, YakimaYellow) Beschreibung Farbmodul 2 für die Analytik Jena Real-Time Thermocycler qTOWERiris Serie. - Excitation: 520 10 nm - Emission: 560 15 nm - Excitation und Emission der Fluoreszenzfar 1 * 1 ST