Farbmodul 4 für qTOWER iris Serie (ROX, TexasRed, Cy3.5) Beschreibung Farbmodul 4 für die Analytik Jena Real-Time Thermocycler qTOWERiris Serie. - Excitation: 580 10 nm - Emission: 620 15 nm - Excitation und Emission der Fluoreszenzfarbstoffe: 1 * 1 ST
Lieferant: BIOMETRA
Farbmodul 4 für qTOWER iris Serie (ROX, TexasRed, Cy3.5) Beschreibung Farbmodul 4 für die Analytik Jena Real-Time Thermocycler qTOWERiris Serie. - Excitation: 580 10 nm - Emission: 620 15 nm - Excitation und Emission der Fluoreszenzfarbstoffe: 1 * 1 ST