Farbmodul 5 für qTOWER iris Serie (Cy5, Alexa633) Beschreibung Farbmodul 5 für die Analytik Jena Real-Time Thermocycler qTOWERiris Serie. - Excitation: 625 10 nm - Emission: 670 15 nm - Excitation und Emission der Fluoreszenzfarbstoffe: Cy5, AT 1 * 1 ST
Lieferant: BIOMETRA
Farbmodul 5 für qTOWER iris Serie (Cy5, Alexa633) Beschreibung Farbmodul 5 für die Analytik Jena Real-Time Thermocycler qTOWERiris Serie. - Excitation: 625 10 nm - Emission: 670 15 nm - Excitation und Emission der Fluoreszenzfarbstoffe: Cy5, AT 1 * 1 ST