Farbmodul 6 für qTOWER iris Serie (Cy5.5, ATTO665) Beschreibung Farbmodul 6 für die Analytik Jena Real-Time Thermocycler qTOWERiris Serie. - Excitation: 660 10 nm - Emission: 710 20 nm - Excitation und Emission der Fluoreszenzfarbstoffe: Cy5.5, 1 * 1 ST
Lieferant: BIOMETRA
Farbmodul 6 für qTOWER iris Serie (Cy5.5, ATTO665) Beschreibung Farbmodul 6 für die Analytik Jena Real-Time Thermocycler qTOWERiris Serie. - Excitation: 660 10 nm - Emission: 710 20 nm - Excitation und Emission der Fluoreszenzfarbstoffe: Cy5.5, 1 * 1 ST