TSC Blockmodul für 20 x 0.5 ml/12 x 1.5 ml, TSC Beschreibung Wechselblock Modul für 20 x 0,5 ml Reaktionsgefäße und zusätzlich 12 x 1 ,5 ml Reaktionsgefäße Lieferumfang Block module 1 * 1 ST
Lieferant: BIOMETRA
TSC Blockmodul für 20 x 0.5 ml/12 x 1.5 ml, TSC Beschreibung Wechselblock Modul für 20 x 0,5 ml Reaktionsgefäße und zusätzlich 12 x 1 ,5 ml Reaktionsgefäße Lieferumfang Block module 1 * 1 ST