Beschreibung Hochleistungsthermocycler mit graphischem Display im modernen Designergehäuse. - Aluminiumblock für 2 x 48 x 0,2 ml Gefäße, 2 x 48-Well Mikrotiterplatten oder 2 x 6 x 8-Well 0,2 ml Streifen - Maximales Probenvolumen bis 50 µl - Temperatu 1 * 1 ST
Lieferant: BIOMETRA
Beschreibung Hochleistungsthermocycler mit graphischem Display im modernen Designergehäuse. - Aluminiumblock für 2 x 48 x 0,2 ml Gefäße, 2 x 48-Well Mikrotiterplatten oder 2 x 6 x 8-Well 0,2 ml Streifen - Maximales Probenvolumen bis 50 µl - Temperatu 1 * 1 ST