γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)

Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES

Synonyme: 3-(N-Morpholino)propansulfonsäure

06170-1 06170-2 06170-3
BMOL06170-1EA 0 EUR
BMOL06170-1 BMOL06170-2 BMOL06170-3
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Molecular Weight: 209.27 g/mol
Schmelzpunkt: > 250 °C
Flammpunkt: 110 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006183
CAS-Nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR