Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz)
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
50200-1
50200-2
50200-3
BMOL50200-1EA
0
EUR
BMOL50200-1
BMOL50200-2
BMOL50200-3
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz)
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz)
Formel:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃ |
MDL:
MFCD00080339 CAS-Nummer: 987-65-5 EINECS: 213-579-1 |